1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4171-2G OR4171-10G
APOSOR4171-2GEA 151 EUR
APOSOR4171-2G APOSOR4171-10G
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine
Formula: C₁₄H₂₂N₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093540
Núm. CAS: 97480-93-8