N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-{2-[Methyl(phenyl)amino]-2-oxoethyl}piperazine, {Methyl[(piperazin-1-yl)acetyl]amino]benzene
OR4185-10G
OR4185-2G
OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA
168
EUR
APOSOR4185-10G
APOSOR4185-2G
APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formula:
C₁₃H₁₉N₃O Pto. de fusión: 68…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040792 Núm. CAS: 318280-95-4 |