1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(Piperazin-1-yl)methyl]-1,3-dioxolane, (Piperazin-1-yl)acetaldehyde ethylene acetal
OR4188-1G OR4188-5G
APOSOR4188-1GEA 0 EUR
APOSOR4188-1G APOSOR4188-5G
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172.225 g/mol
Densidad: 1.492 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093541
Núm. CAS: 682802-92-2