5-Hydroxybenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 241 EUR
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Formula: C₈H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699412
Núm. CAS: 13196-10-6