6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 476 EUR
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12674991
Núm. CAS: 1189106-57-7