1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1-BOC-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 139 EUR
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₅NO₄
MW: 225.241 g/mol
Densidad: 1.0466 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842764
Núm. CAS: 294659-30-6