Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR42049-1G OR42049-250MG OR42049-5G
APOSOR42049-1GEA 223 EUR
APOSOR42049-1G APOSOR42049-250MG APOSOR42049-5G
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₆BrClO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12169456
Núm. CAS: 168969-13-9
UN: 3261
ADR: 8,III