3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42051-1G OR42051-250MG OR42051-5G
APOSOR42051-1GEA 79.9 EUR
APOSOR42051-1G APOSOR42051-250MG APOSOR42051-5G
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01250510
Núm. CAS: 37614-58-7