1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42052-1G OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA 395 EUR
APOSOR42052-1G APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formula: C₉H₆Br₂
MW: 273,952 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22482445
Núm. CAS: 1228107-22-9