1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42054-1G OR42054-250MG OR42054-5G
APOSOR42054-1GEA 98.6 EUR
APOSOR42054-1G APOSOR42054-250MG APOSOR42054-5G
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formula: C₉H₆Br₂
MW: 273,952 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22482470
Núm. CAS: 173019-84-6