2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42059-1G OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA 186 EUR
APOSOR42059-1G APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Formula: C₉H₁₀IN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD27938271
Núm. CAS: 1704065-05-3