5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42062-1G OR42062-250MG OR42062-5G
APOSOR42062-1GEA 0 EUR
APOSOR42062-1G APOSOR42062-250MG APOSOR42062-5G
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₄ClN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275399
Núm. CAS: 31784-71-1