Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42104-1G OR42104-250MG OR42104-5G
APOSOR42104-1GEA 75.4 EUR
APOSOR42104-1G APOSOR42104-250MG APOSOR42104-5G
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Formula: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Pto. de fusión: 127…128,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772830
Núm. CAS: 118465-49-9