4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 0 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO₂S
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828670
Núm. CAS: 1208402-11-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III