8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42113-500MG OR42113-1G OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA 66.7 EUR
APOSOR42113-500MG APOSOR42113-1G APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846498
Núm. CAS: 608515-49-7