5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR42207-25G
OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA
81.2
EUR
APOSOR42207-25G
APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043921 Núm. CAS: 13852-51-2 |