4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42212-1G OR42212-250MG
APOSOR42212-1GEA 43.5 EUR
APOSOR42212-1G APOSOR42212-250MG
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059465
Núm. CAS: 660406-84-8