1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42236-1G OR42236-250MG
APOSOR42236-1GEA 835 EUR
APOSOR42236-1G APOSOR42236-250MG
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₂₀H₂₃BN₂O₄S
MW: 398,284 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953957
Núm. CAS: 916176-50-6