8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 314 EUR
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375327
Núm. CAS: 71082-36-5