6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Carboxy-6-methoxyquinoline
OR42250-1G OR42250-5G
APOSOR42250-1GEA 42.2 EUR
APOSOR42250-1G APOSOR42250-5G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.194 g/mol
Pto. de fusión: 273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437579
Núm. CAS: 71082-47-8