5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42257-1G OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA 1860 EUR
APOSOR42257-1G APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₃
MW: 206,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22376778
Núm. CAS: 2304634-56-6