5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Isopropoxy-1H-indazol-6-yl)boronic acid, [5-(Propan-2-yloxy)-1H-indazol-6-yl]boronic acid
OR42258-1G OR42258-500MG
APOSOR42258-1GEA 683 EUR
APOSOR42258-1G APOSOR42258-500MG
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BN₂O₃
MW: 220,033 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22376779
Núm. CAS: 2304634-23-7