4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 647 EUR
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22689777
Núm. CAS: 1416714-00-5