6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42260-500MG
APOSOR42260-500MGEA 538 EUR
APOSOR42260-500MG
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689771
Núm. CAS: 1416714-45-8