3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 111 EUR
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Pto. de fusión: 201…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415946
Núm. CAS: 100517-53-1