5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 238 EUR
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397882
Núm. CAS: 1279106-02-3