7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42275-1G OR42275-250MG
APOSOR42275-1GEA 654 EUR
APOSOR42275-1G APOSOR42275-250MG
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₄BrClN₂O
MW: 283,509 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31714177
Núm. CAS: 2387695-88-5