Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276,071 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112847
Núm. CAS: 103440-54-6