2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42280-1G OR42280-250MG
APOSOR42280-1GEA 46.4 EUR
APOSOR42280-1G APOSOR42280-250MG
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid
Formula: C₁₆H₁₅ClO₄
MW: 306,741 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31726534
Núm. CAS: 2367002-58-0