Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42282-1G OR42282-250MG
APOSOR42282-1GEA 522 EUR
APOSOR42282-1G APOSOR42282-250MG
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803290
Núm. CAS: 179555-12-5