1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42283-1G OR42283-250MG OR42283-5G
APOSOR42283-1GEA 132 EUR
APOSOR42283-1G APOSOR42283-250MG APOSOR42283-5G
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443121
Núm. CAS: 592542-03-5