2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42286-1G OR42286-250MG
APOSOR42286-1GEA 427 EUR
APOSOR42286-1G APOSOR42286-250MG
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12032770
Núm. CAS: 857292-66-1