3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cyclopropylpyridin-3-amine
OR42287-1G OR42287-250MG OR42287-5G
APOSOR42287-1GEA 190 EUR
APOSOR42287-1G APOSOR42287-250MG APOSOR42287-5G
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19543987
Núm. CAS: 1314353-68-8