4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 446 EUR
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20313017
Núm. CAS: 1338998-82-5