1-Chloro-9-iodo-phenazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42290-1G OR42290-250MG OR42290-5G
APOSOR42290-1GEA 108 EUR
APOSOR42290-1G APOSOR42290-250MG APOSOR42290-5G
1-Chloro-9-iodo-phenazine
1-Chloro-9-iodo-phenazine
Formula: C₁₂H₆ClIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32111680
Núm. CAS: 2367002-82-0