[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4248-5G OR4248-10G
APOSOR4248-5GEA 31.9 EUR
APOSOR4248-5G APOSOR4248-10G
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034675
Núm. CAS: 3996-29-0