2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethene, 1-(2-Furyl)-2-nitroethylene, 2-(2-Nitroethenyl)furan, 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethylene
OR4271-100G OR4271-5G
APOSOR4271-100GEA 886 EUR
APOSOR4271-100G APOSOR4271-5G
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
2-(2-Nitrovinyl)furan
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,109 g/mol
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030600
Núm. CAS: 699-18-3