N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopentyl)carbamate
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 302 EUR
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.289 g/mol
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038539
Núm. CAS: 168540-07-6