7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 864 EUR
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17168274
Núm. CAS: 1257535-46-8