7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43501-1G OR43501-250MG OR43501-500MG
APOSOR43501-1GEA 85.7 EUR
APOSOR43501-1G APOSOR43501-250MG APOSOR43501-500MG
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664004
Núm. CAS: 885272-97-9