7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR43505-100MG OR43505-1G OR43505-500MG
APOSOR43505-100MGEA 139 EUR
APOSOR43505-100MG APOSOR43505-1G APOSOR43505-500MG
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formula: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302.993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12022338
Núm. CAS: 1203372-02-4