(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR43512-1G OR43512-250MG
APOSOR43512-1GEA 87 EUR
APOSOR43512-1G APOSOR43512-250MG
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976103
Núm. CAS: 163295-71-4
UN: 3261
ADR: 8,III