(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11204033
Núm. CAS: 85952-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III