3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 306 EUR
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₇IN₂
Pto. Ebullición: 144 °C (5 mm Hg)
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028717
Núm. CAS: 34446-43-0