2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-2-formyltoluene, 6-Bromo-o-tolualdehyde
OR43527-1G
OR43527-250MG
OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA
244
EUR
APOSOR43527-1G
APOSOR43527-250MG
APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₇BrO Pto. de fusión: 46…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18392003 Núm. CAS: 176504-70-4 |