Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 342 EUR
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17168275
Núm. CAS: 1257535-60-6