1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR43547-25G OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA 0 EUR
APOSOR43547-25G APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Formula: C₃H₄Br₂Cl₂
Pto. Ebullición: 20 °C (18 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018928
Núm. CAS: 70289-31-5