2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-4-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-3-carboxy-4-hydroxypyridine
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 89.9 EUR
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026106
Núm. CAS: 1150561-81-1