6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43623-250MG OR43623-1G OR43623-5G
APOSOR43623-250MGEA 0 EUR
APOSOR43623-250MG APOSOR43623-1G APOSOR43623-5G
6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
6-Aminopyridazin-3(2H)-one
Formula: C₄H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520599
Núm. CAS: 57041-95-9