2-Iodo-6-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Iodo-o-anisidine, 2-Amino-3-iodoanisole
OR43627-1G
OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA
65.4
EUR
APOSOR43627-1G
APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Formula:
C₇H₈INO MW: 249,049 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11977372 Núm. CAS: 354574-31-5 |